Tisk…
Tetrabutylammonium hydroxide 55% (w/w) vodný roztok
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
16198.30EA 7500 CZK
16198.30 16198.A1 16198.06 16198.18
Tetrabutylammonium hydroxide 55% (w/w) vodný roztok
Tetrabutylammonium hydroxide
As a reagent for ion-pair extractions
Vzorec: C₁₆H₃₇NO
MW: 259,48 g/mol
Hustota: 0,97
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009425
CAS číslo: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3267
ADR: 8,II