Tetrabutylammonium hydroxide 55% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
SIAL86863-500MLEA
0
CZK
SIAL86863-500ML
SIAL86863-100ML
Tetrabutylammonium hydroxide 55% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium hydroxide
Vzorec:
C₁₆H₃₇NO MW: 259,48 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00009425 CAS číslo: 2052-49-5 EINECS: 218-147-6 UN: 3267 ADR: 8,II |