Tisk…
Aluminium antimonide ≥99.99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
43455.06EA 5940 CZK
43455.06 43455.14
Aluminium antimonide ≥99.99% (metals basis)
Aluminium antimonide
In semiconductor technology
Vzorec: AlSb
MW: 148,73 g/mol
Bod tání: 1050 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014154
CAS číslo: 25152-52-7
EINECS: 246-667-3
UN: 1549
ADR: 6.1,III