Tisk…
3-Methyl-1,4-pentadiene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL68287-5MLEA 0 CZK
SIAL68287-5ML
3-Methyl-1,4-pentadiene, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-1,4-pentadiene
Vzorec: C₆H₁₀
MDL Number: MFCD00008634
CAS číslo: 1115-08-8
EINECS: 214-221-7