Tisk…
trans-1,3-Pentadiene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL111805-5GEA 13910 CZK
SIAL111805-5G SIAL111805-1G
trans-1,3-Pentadiene, Sigma-Aldrich®
trans-1,3-Pentadiene
Vzorec: C₅H₈
MDL Number: MFCD00009295
CAS číslo: 2004-70-8
EINECS: 217-909-5