D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L07190.06EA
608
CZK
L07190.06
L07190.14
D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine ≥98%
D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
Vzorec:
C₈H₉NO₃ MW: 167,16 g/mol Bod tání: ∼ 240 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004262 CAS číslo: 22818-40-2 EINECS: 245-247-7 |