D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
MOLEM57712989EA
0
CZK
MOLEM57712989
D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
Vzorec:
C₈H₉NO₃ MW: 167,16 g/mol |
MDL Number:
MFCD00004262 CAS číslo: 22818-40-2 EINECS: 245-247-7 |