D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL215333-25GEA
2000
CZK
SIAL215333-25G
SIAL215333-100G
D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine, Sigma-Aldrich®
D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
Vzorec:
C₈H₉NO₃ MW: 167,16 g/mol |
MDL Number:
MFCD00004262 CAS číslo: 22818-40-2 EINECS: 245-247-7 |