Tisk…
D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL215333-25GEA 0 CZK
SIAL215333-25G SIAL215333-100G
D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine, Sigma-Aldrich®
D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
Vzorec: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
MDL Number: MFCD00004262
CAS číslo: 22818-40-2
EINECS: 245-247-7