L(+)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL56160-50GEA
16420
CZK
SIAL56160-50G
SIAL56160-10G
L(+)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine, Sigma-Aldrich®
L(+)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
Vzorec:
C₈H₉NO₃ MW: 167,1600 g/mol |
MDL Number:
MFCD00065932 CAS číslo: 32462-30-9 EINECS: 251-061-7 |