Tisk…
2-Chloro-N-(2,6-diethylphenyl)acetamide
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11349700EA 4790 CZK
EHERC11349700
2-Chloro-N-(2,6-diethylphenyl)acetamide
2-Chloro-N-(2,6-diethylphenyl)acetamide
Vzorec: C₁₂H₁₆ClNO
MW: 225,72 g/mol
MDL Number: MFCD00124800
CAS číslo: 6967-29-9