Tisk…
2-Chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)acetamide
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC13348010EA 10380 CZK
EHERC13348010
2-Chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)acetamide
2-Chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)acetamide
Vzorec: C₁₁H₁₄ClNO
MW: 211,6880 g/mol
MDL Number: MFCD00267498
CAS číslo: 32428-71-0