Tisk…
2'-Methyl-4'-nitroacetanilide ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B22054.06EA 1910 CZK
B22054.06
2'-Methyl-4'-nitroacetanilide ≥97%
2'-Methyl-4'-nitroacetanilide
Vzorec: C₉H₁₀N₂O₃
Bod tání: 198…200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00033896
CAS číslo: 2719-15-5