Tisk…
4'-Butoxyacetanilide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL637688-1GEA 0 CZK
SIAL637688-1G
4'-Butoxyacetanilide, Sigma-Aldrich®
4'-Butoxyacetanilide
Vzorec: C₁₂H₁₇NO₂
MDL Number: MFCD00027197
CAS číslo: 23563-26-0
EINECS: 245-739-1