Tisk…
2'-Hydroxy-5'-methylacetanilide
MOLE11580911-5GEA 0 CZK
MOLE11580911-5G
2'-Hydroxy-5'-methylacetanilide
2'-Hydroxy-5'-methylacetanilide
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
MDL Number: MFCD00020183
CAS číslo: 6375-17-3
EINECS: 228-934-6