Tisk…
N,N-Diisopropylethylenediamine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L04765.18EA 4530 CZK
L04765.18 L04765.09
N,N-Diisopropylethylenediamine 97%
N,N-Diisopropylethylenediamine
Vzorec: C₈H₂₀N₂
MW: 144,26 g/mol
Bod varu: 170 °C
Hustota: 0,828
Bod vzplanutí: 54 °C (129 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015015
CAS číslo: 121-05-1
EINECS: 204-447-4
ADR: 3,III