2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H32916.03EA
3140
CZK
H32916.03
H32916.06
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec:
C₈H₆F₃NO₃ MW: 221,14 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00176651 CAS číslo: 83265-56-9 |