3,6-Difluorosalicylic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H32209.03EA
6420
CZK
H32209.03
3,6-Difluorosalicylic acid ≥97%
3,6-Difluorosalicylic acid
Vzorec:
C₇H₄F₂O₃ MW: 174,10 Bod tání: 150…154 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08275285 CAS číslo: 749230-37-3 |