Tisk…
2-Ethynylanisole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL467227-5GEA 11090 CZK
SIAL467227-5G SIAL467227-1G
2-Ethynylanisole, Sigma-Aldrich®
2-Ethynylanisole
Vzorec: C₉H₈O
MW: 132,1600 g/mol
MDL Number: MFCD03839989
CAS číslo: 767-91-9