4-Amino-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
H32626.06EA
3990
CZK
H32626.06
H32626.03
4-Amino-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid ≥97%
4-Amino-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
Vzorec:
C₈H₆F₃NO₂ MW: 205,14 g/mol Bod tání: 183…186 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03407959 CAS číslo: 393-06-6 |