Tisk…
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H33361.03EA 1840 CZK
H33361.03 H33361.06
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₆F₄O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22201034
CAS číslo: 1373920-90-1