Tisk…
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
Varování
H33574.06EA 11020 CZK
H33574.06 H33574.03
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₃
Bod tání: 209…211 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185682
CAS číslo: 276861-63-3