Tisk…
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H32718.06EA 7690 CZK
H32718.06 H32718.03
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₃F₇O₂
Bod tání: 111…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258669
CAS číslo: 1017777-41-1