Tisk…
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
Varování
H33505.03EA 2760 CZK
H33505.03
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₆F₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19687178
CAS číslo: 1323955-61-8