Tisk…
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H32534.03EA 3510 CZK
H32534.03
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631591
CAS číslo: 120985-64-0