Tisk…
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B24246.06EA 6250 CZK
B24246.06 B24246.03
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
Bod tání: 175…178 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631592
CAS číslo: 261952-01-6