Tisk…
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
MOLEM56718436EA 0 CZK
MOLEM56718436
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
MDL Number: MFCD01631592
CAS číslo: 261952-01-6