Tisk…
2,3-Dibromoisonicotinic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H31708.03EA 7900 CZK
H31708.03 H31708.MD
2,3-Dibromoisonicotinic acid ≥97%
2,3-Dibromoisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₃Br₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09997708
CAS číslo: 1020056-98-7