Tisk…
2,3-Difluoroisonicotinic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H33463.03EA 2290 CZK
H33463.03 H33463.MD
2,3-Difluoroisonicotinic acid ≥97%
2,3-Difluoroisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₃F₂NO₂
Bod tání: 165…167 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09031174
CAS číslo: 851386-31-7