Tisk…
2-Fluoroisonicotinic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
44755.03EA 8270 CZK
44755.03 44755.01
2-Fluoroisonicotinic acid ≥98%
2-Fluoroisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₄FNO₂
MW: 141,10 g/mol
Bod tání: 195…497 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02181194
CAS číslo: 402-65-3