Tisk…
2-Fluoroisonicotinic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL593885-250MGEA 2210 CZK
SIAL593885-250MG
2-Fluoroisonicotinic acid, Sigma-Aldrich®
2-Fluoroisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₄FNO₂
MW: 141,10 g/mol
MDL Number: MFCD02181194
CAS číslo: 402-65-3