3,5-Difluoropicolinic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L20324.03EA
2430
CZK
L20324.03
L20324.06
3,5-Difluoropicolinic acid 97%
3,5-Difluoropicolinic acid
Vzorec:
C₆H₃F₂NO₂ MW: 159,09 g/mol Bod tání: ∼ 205 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05664124 CAS číslo: 745784-04-7 EINECS: 000-000-0 |