Tisk…
2,5-Dichloro-3-methylthiophene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL668362-1GEA 0 CZK
SIAL668362-1G
2,5-Dichloro-3-methylthiophene, Sigma-Aldrich®
2,5-Dichloro-3-methylthiophene
Vzorec: C₅H₄Cl₂S
MW: 167,06
MDL Number: MFCD00022490
CAS číslo: 17249-90-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III