Tisk…
Dimethyl-4-nitrophthalate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
A17885.03EA 615 CZK
A17885.03 A17885.06
Dimethyl-4-nitrophthalate ≥98%
Dimethyl-4-nitrophthalate
Vzorec: C₁₀H₉NO₆
MW: 239,19
Bod varu: 192…195 °C (25 mmHg)
Bod tání: 65…68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017191
CAS číslo: 610-22-0
EINECS: 210-212-7