Dimethyl-4-nitrophthalate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL367486-5GEA
0
CZK
SIAL367486-5G
Dimethyl-4-nitrophthalate, Sigma-Aldrich®
Dimethyl-4-nitrophthalate
Vzorec:
C₁₀H₉NO₆ MW: 239,19 g/mol |
MDL Number:
MFCD00017191 CAS číslo: 610-22-0 EINECS: 210-212-7 |