Zirconium carbide ≥99.5% (metals basis excluding Hf) (max. 200 ppm Hf)
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
35808.18EA
3130
CZK
35808.18
35808.30
Zirconium carbide ≥99.5% (metals basis excluding Hf) (max. 200 ppm Hf)
Zirconium carbide
Vzorec:
CZr MW: 103,235 g/mol Bod tání: 3540 °C Hustota: 6,73 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00049640 CAS číslo: 12070-14-3 EINECS: 235-125-1 UN: 3178 ADR: 4.1,III |