Tisk…
3-Bromo-4-nitropyridine-N-oxide ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L19524.06EA 3540 CZK
L19524.06 L19524.14 L19524.03
3-Bromo-4-nitropyridine-N-oxide ≥98%
3-Bromo-4-nitropyridine-N-oxide
Vzorec: C₅H₃BrN₂O₃
MW: 219,00 g/mol
Bod tání: 152…154 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085925
CAS číslo: 1678-49-5
EINECS: 000-000-0