Tisk…
2,6-Dichloro-4-nitropyridine-N-oxide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL673161-5GEA 3780 CZK
SIAL673161-5G
2,6-Dichloro-4-nitropyridine-N-oxide, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichloro-4-nitropyridine-N-oxide
Vzorec: C₅H₂Cl₂N₂O₃
MW: 208,99 g/mol
MDL Number: MFCD00955611
CAS číslo: 2587-01-1