2,6-Dichloro-4-nitropyridine-N-oxide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL673161-5GEA
0
CZK
SIAL673161-5G
2,6-Dichloro-4-nitropyridine-N-oxide, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichloro-4-nitropyridine-N-oxide
Vzorec:
C₅H₂Cl₂N₂O₃ MW: 208,99 |
MDL Number:
MFCD00955611 CAS číslo: 2587-01-1 |