Tisk…
2,2,2-Trifluoroethanol-[D₂] (99% D), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL426237-25MLEA 15480 CZK
SIAL426237-25ML SIAL426237-5ML
2,2,2-Trifluoroethanol-[D₂] (99% D), Sigma-Aldrich®
2,2,2-Trifluoroethanol-[D₂]
Vzorec: F₃CCD₂OD
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 77568-66-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III