Tisk…
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL684635-1GEA 5790 CZK
SIAL684635-1G
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
Vzorec: C₄HBrCl₂N₂
MW: 227,88 g/mol
MDL Number: MFCD00047379
CAS číslo: 68797-61-5
EINECS: 272-305-9