Ethyl (2-bromophenyl)acetate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H50630.03EA
7490
CZK
H50630.03
H50630.MD
Ethyl (2-bromophenyl)acetate ≥98%
Ethyl (2-bromophenyl)acetate
Vzorec:
C₁₀H₁₁BrO₂ Bod tání: 35…38 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051921 CAS číslo: 2178-24-7 |