Ethyl-α-bromophenylacetate ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
B21114.30EA
22790
CZK
B21114.30
B21114.18
B21114.09
Ethyl-α-bromophenylacetate ≥97%
Ethyl-α-bromophenylacetate
Vzorec:
C₁₀H₁₁BrO₂ MW: 243,10 Bod varu: 164 °C (30 mmHg) Hustota: 1,389 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013536 CAS číslo: 2882-19-1 EINECS: 220-735-2 UN: 3265 ADR: 8,III |