Tisk…
3,6-Dichlorophthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL359858-1GEA 7910 CZK
SIAL359858-1G
3,6-Dichlorophthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
3,6-Dichlorophthalic anhydride
Vzorec: C₈H₂Cl₂O₃
MW: 217,01 g/mol
MDL Number: MFCD00042786
CAS číslo: 4466-59-5
EINECS: 224-733-2