Tisk…
Methyl-3,3-dimethoxypropionate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL288322-25GEA 0 CZK
SIAL288322-25G SIAL288322-5G
Methyl-3,3-dimethoxypropionate, Sigma-Aldrich®
Methyl-3,3-dimethoxypropionate
Vzorec: C₆H₁₂O₄
MW: 148,16
MDL Number: MFCD00010650
CAS číslo: 7424-91-1
EINECS: 231-055-0