Tisk…
Methyl-3,3-dimethoxypropionate ≥98.0% (by GC)
TCIAD1858-25GEA 3170 CZK
TCIAD1858-25G
Methyl-3,3-dimethoxypropionate ≥98.0% (by GC)
Methyl-3,3-dimethoxypropionate
Vzorec: C₆H₁₂O₄
MW: 148,16
Bod varu: 80°C
Bod vzplanutí: 67°C
MDL Number: MFCD00010650
CAS číslo: 7424-91-1
EINECS: 231-055-0
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/55/28978655.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Purity (GC) min. 98.0 %
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid