Tisk…
4-Fluorosalicylaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
H26149.MDEA 2380 CZK
H26149.MD
4-Fluorosalicylaldehyde ≥98%
4-Fluorosalicylaldehyde
Vzorec: C₇H₅FO₂
Bod tání: 70…72 °C
MDL Number: MFCD03788526
CAS číslo: 348-28-7