Tisk…
3-Isopropoxypropylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL550000-100MLEA 0 CZK
SIAL550000-100ML SIAL550000-500ML
3-Isopropoxypropylamine, Sigma-Aldrich®
3-Isopropoxypropylamine
Vzorec: C₆H₁₅NO
MW: 117,19
MDL Number: MFCD00008220
CAS číslo: 2906-12-9
EINECS: 220-816-2