Tisk…
4-Methoxy-N-methylaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL180033-10GEA 7010 CZK
SIAL180033-10G SIAL180033-1G
4-Methoxy-N-methylaniline, Sigma-Aldrich®
4-Methoxy-N-methylaniline
Vzorec: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
MDL Number: MFCD00008399
CAS číslo: 5961-59-1
EINECS: 227-735-1