Ethyldiphenylphosphine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A18292.18EA
13390
CZK
A18292.18
A18292.09
Ethyldiphenylphosphine ≥98%
Ethyldiphenylphosphine
Vzorec:
C₁₄H₁₅P MW: 214,24 g/mol Bod varu: 130…132 °C (1 mmHg) Hustota: 1,048 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00015170 CAS číslo: 607-01-2 UN: 3278 ADR: 6.1,III |