Tisk…
Isopropyldiphenylphosphine ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H27565.03EA 2480 CZK
H27565.03 H27565.06
Isopropyldiphenylphosphine ≥99%
Isopropyldiphenylphosphine
Vzorec: C₁₅H₁₇P
MW: 228,27 g/mol
Bod varu: 165 °C (11 mmHg)
Bod tání: 38…41 °C
Hustota: 0,861
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015028
CAS číslo: 6372-40-3
EINECS: 228-902-1